Vai a
C7657
Collagenasi
Type XI, 2-5 FALGPA units/mg solid, ≥800 CDU/mg solid
Sinonimo/i:
Clostridiopeptidasi A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
79,50 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
223,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
833,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.340,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
3.350,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥800 CDU/mg solid, 2-5 FALGPA units/mg solid
Biological source:
Clostridium histolyticum
79,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Clostridium histolyticum
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥800 CDU/mg solid, 2-5 FALGPA units/mg solid
mol wt
68-130 kDa
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Application
La clostridiopeptidasi A è stata usata anche in uno studio che descrive un metodo quantitativo per valutare piccole quantità di collagene mediante spettrometria di massa (MS) MALDI-TOF (con ionizzazione per desorbimento laser assistita da matrice con analizzatore a tempo di volo) successivamente alla digestione del collagene.
Questo prodotto è stato usato nell′isolamento di linee cellulari di adenocarcinoma duttale pancreatico (PDAC) e di colture tissutali di fibroblasti pancreatici.[1]
Biochem/physiol Actions
La collagenasi è attivata da quattro grammi atomo di calcio per mole di enzima. È inibita da etilen-glicol-bis(beta-amminoetil etere) - acido N, N, N′,N′-tetraacetico, beta-mercaptoetanolo, glutatione, acido tioglicolico e 8-idrossichinolina.
L′effettivo rilascio di cellule dal tessuto richiede l′azione di collagenasi e della proteasi neutra. La collagenasi è attivata da quattro grammi-atomo di calcio (Ca2+) per mole di enzima. Si ritiene che il filtrato della coltura contenga almeno 7 diverse proteasi con pesi molecolari compresi fra 68 e 130 kDa. Il pH ottimale è fra 6,3 e 8,8. L′enzima è normalmente usato per digerire i componenti di connettivo nei campioni di tessuto e liberare le singole cellule. Il trattamento con collagenasi può indurre la morte di qualche cellula. Per la digestione si usano tipicamente concentrazioni comprese fra 0,1 e 5 mg/mL. La durata della reazione varia da 15 minuti a parecchie ore per ottenere una efficienza soddisfacente nella dissociazione delle cellule senza causare un′eccessiva mortalità cellulare. È preferibile il tampone Krebs Ringer con calcio e BSA e lo Zn2+ è necessario per l′attivazione.
Preparation Note
Si può preparare una soluzione madre dissolvendo 0,05-0,1 mg/mL di collagenasi in 50 mM di tampone TES contenente 0,36 mM di cloruro di calcio (TESCA), pH 7,4, a 37 °C.
Analysis Note
Contiene anche clostripaina, una proteasi neutra non specifica e attività triptiche.
Other Notes
Una unità di digestione del collagene (CDU) libera peptidi da collagene proveniente da tendine d′Achille bovino equivalente in colore ninidrina a 1,0 μmole di leucina in 5 ore a pH 7,4 a 37 °C in presenza di ioni calcio. Una unità di idrolisi FALGPA idrolizza 1,0 μmole di furilacriloil-Leu-Gly-Pro-Ala per minuto a 25 °C. Una unità di proteasi neutra idrolizza caseina e produce colore equivalente a 1,0 μmole di tirosina per 5 ore a pH 7,5 a 37 °C. Una unità di clostripaina idrolizza 1,0 μmole of BAEE per minuto a pH 7,6 a 25 °C in presenza di DTT.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C9891C1889C5138
Collagenasi Type XI, 2-5 FALGPA units/mg solid, ≥800 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C7657
Collagenasi
Collagenasi Type IA, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid, For general use
Sigma-Aldrich
C9891
Collagenasi
Collagenasi 0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C1889
Collagenasi
Collagenasi suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C5138
Collagenasi
specific activity
≥800 CDU/mg solid, 2-5 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
-
biological source
-
biological source
Clostridium histolyticum
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder
form
powder
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble
solubility
-
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-130 kDa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collagenasi
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. How can I dissolve this product for Tissue digestion (Hanks Buffer or even medium possible)? Thanks
    1 risposta
    1. This product is not tested specifically for use in cell culture, however, the product information provided for C9697 may be applied to this product. See the link below to review the product data-sheet. For tissue culture applications, collagenase can be solubilized in calcium-free solutions such as Hank's Balanced Salts (Cat. No. H 2387) or Earles Balanced Salt Solution (Cat. No. E6267).
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/390/021/c9697pis-ms.pdf