Vai a
08057
Tampone fosfato salino
tablet, pH 7.4 ( in solution), contains Tween® 20, BioUltra
Sinonimo/i:
PBS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
12 tabs
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
155,00 €
100 tabs
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
518,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41105319
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
MDL number:
155,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Tampone fosfato salino, BioUltra, pH 7.4 ( in solution), contains TWEEN 20, tablet
product line
BioUltra
Quality Segment
form
tablet
contains
TWEEN 20
color
colorless to white
pH
7.4 ( in solution)
solubility
water: 2 tablet/liter
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.075, λ: 280 nm Amax: ≤0.050
Application
Phosphate buffered saline has been used in a study to determine that glioma immunotherapy with a combined vaccine prepared from tumor cells and endothelial cells might represent a new clinical strategy, as such combinations may theoretically affect both high-grade glioma cells and their environment. Phosphate buffered saline has also been used as a control injection in a study assessing place and direction learning by neonatal piglets.
Packaging
12 and 100 tablets in blister package
Preparation Note
1 tablet in 500 mL of water yields in 0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M KCl, 0.14 M NaCl, 0.05% Tween, pH 7.4
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P2272P473979378
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
BioUltra
form
tablet
form
liquid
form
powder (dry milled)
form
solution
solubility
water: 2 tablet/liter
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pH
7.4 ( in solution)
pH
7.2
pH
7.3
pH
7.1-7.3
color
colorless to white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tampone fosfato salino
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
08057-12TAB-F04061838648808
08057-100TAB-F04061838648754