Vai a
P2272
Tampone fosfato salino
liquid, pH 7.2, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
PBS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
22,40 €
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
36,40 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.25
MDL number:
22,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Tampone fosfato salino, pH 7.2, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, tested
pH
7.2
General description
Phosphate-buffered saline (PBS) is a buffer solution used in biological research. It is a water-based salt solution containing sodium phosphate, sodium chloride and, in some formulations, it contains potassium chloride and potassium phosphate. The osmolality and ion concentrations of the solutions match those of the human body (isotonic) and are non-toxic to most cells.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P4474P5119P4417
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
tablet
pH
7.2
pH
7.4
pH
7.2 (25 °C)
pH
7.2-7.6 (1 tablet/200 mL), 7.4
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
autoclaved
sterility
-
impurities
Endotoxin, tested
impurities
Endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tampone fosfato salino
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. I found a publication talking about 0.01 M saline phosphate buffer solution at pH8. I do not understand how to translate 1X PBS solution into molarities. Do you have a clue?
    1 risposta
    1. Following is the formulation of the inquired product: 0.01M phosphate buffer, 0.0027 M potassium chloride, and 0.137 M sodium chloride.
      Utile?
  2. What is the composition of P2272 Phosphate buffered saline pH 7.2, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture ?
    1 risposta
    1. The formulation of this Phosphate Buffered Saline product is as follows:
      Potassium Phosphate Monobasic - 210 mg/L
      Sodium Phosphate Dibasic, dihydrate - 482 mg/L
      Sodium Chloride - 9.0 G/L
      Utile?
  3. Is this calcium-magnesium free?
    1 risposta
    1. This PBS formulation does not contain Calcium or Magnesium.
      Utile?
  4. Is this PBS x1? Or x10? Not specified on the bottle
    1 risposta
    1. Utile?