This product is available as a set of 10 foil pouches. Each pouch contains a sufficient amount of powder to prepare 100 mL of Phosphate buffered saline, with 5% nonfat milk. All 10 pouches would be required to prepare 1 Liter of buffer.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 pkg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 396,00 € |
Informazioni su questo articolo
396,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Tampone fosfato salino, with 5% nonfat milk, powder (dry milled), pH 7.3
Quality Segment
form
powder (dry milled)
composition
nonfat dry milk , potassium chloride, 76.5% , potassium phosphate monobasic anhydrous, 0.3% , sodium chloride, 12.2% , sodium phosphate dibasic, 10.7%
pH
7.3
Application
Phosphate-buffered saline has been used to block the SARS-COV2 antigen during the preparation of ELISA plates.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder (dry milled) | form powder | form powder | form powder |
| pH 7.3 | pH 7.4 | pH 7.4 | pH 7.4 |
| composition nonfat dry milk , potassium phosphate monobasic anhydrous, 0.3% , sodium phosphate dibasic, 10.7% , potassium chloride, 76.5% | composition - | composition - | composition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tampone fosfato salino
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
For how many Liter is 1 pack ?
1 risposta-