Vai a
ECCL2
MPAGE®® Electrode Core Clamp
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
Sinonimo/i:
electrode assembly
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41105305
NACRES:
NC.01
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
mPAGE® Electrode Core Clamp, 2pk, replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
packaging
pkg of 2 packs
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
ECSECECPRIMEECG2
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank.
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank.
packaging
pkg of 2 packs
packaging
pkg of 1 packs
packaging
pkg of 1 packs
packaging
pkg of 2 packs
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
General description
mPAGE® Electrode Core Clamp, 2pk, for use with mPAGE® Mini Gel Tank (MGT-2 and MGT-4).
The mPAGE® Mini Gel Tank is used to perform high-resolution protein separation on handcast or precast polyacrylamide gels. The gel tank is designed for use with 8 cm x 10 cm mini gels and is compatible with gels cast on the mPAGE® Gel Caster and mPAGE® Precast Gels. The mPAGE® Mini Gel Tank is available in 2 formats for running up to 2 or 4 mini gels and is designed to prevent incorrect assembly and leakage.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Introduzione alla PAGE. Informazioni generali sulla SDS-PAGE e sul protocollo di separazione delle proteine in base alle loro dimensioni utilizzando un gel di poliacrilammide.
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Contenuto correlato
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica