Merck
Bioreattori monouso Mobius® per i bioprocessi
Tre bioreattori monouso Mobius<sup>®</sup> per i bioprocessi. A sinistra un microbioreattore Mobius® Breez, al centro un bioreattore monouso Mobius® da 3 L e a destra bioreattori Mobius® iFlex.
Che stiate valutando di inserire bioreattori monouso modulari nei vostri processi in essere o che stiate studiando come migliorare la vostra flessibilità produttiva per adeguarvi a qualsiasi tipo di produzione upstream (processi in batch, in fed-batch e in perfusione) i prodotti e le soluzioni Mobius® possono assistervi nel trovare risposta alle vostre mutevoli esigenze in materia di colture cellulari.
La famiglia di bioreattori Mobius® comprende reattori monouso da banco (2 ml e 3 l), per scala pilota, clinica e commerciale (da 50 a 2000 litri), che consentono di sviluppare la coltivazione di cellule dalle fasi iniziali dello sviluppo di processo fino alla produzione commerciale in batch.
I bioreattori monouso Mobius® sono una gamma di prodotti in grado di aiutavi a lavorare in tempi più brevi ed in maniera più conveniente. I nostri esperti collaboreranno con voi lungo tutto il percorso per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi 
Scoprite di più a proposito di
Bioreattori monouso da banco
Un microbioreattore Mobius® Breez con il dispositivo, il monitor e gli accessori.
Microbioreattore Mobius® Breez
Una piattaforma di perfusione per colture cellulari monouso automatizzata da 2 ml progettata per accomodare processi cellulari delicati, adattabili e riproducibili. Il sistema è in grado di velocizzare una serie di applicazioni quali lo sviluppo di linee cellulari, il vaglio e l’ottimizzazione dei terreni di coltura e le prime fasi di sviluppo di processo. Rispetto alle tecnologie tradizionali, che richiedono un consumo maggiore di materiale, il microbioreattore Mobius® Breez permette di aumentare l’efficienza e di ridurre i tempi e i costi di sviluppo.
Vantaggi
  • Permette di realizzare, in un volume di soli 2 ml, processi di perfusione che raggiungono densità cellulari elevate.
  • Libera dal lavoro manuale grazie al controllo e al monitoraggio automatizzati
  • La flessibilità operativa consente di ridurre i tempi e i costi di sviluppo.
Bioreattore Mobius® iFlex da 200 l in modalit&agrave; di perfusione. Un cilindro trasparente con base e sommit&agrave; gialle e tubi trasparenti che fuoriescono tutt&apos;intorno al cilindro.
Bioreattore monouso Mobius® da 3 l
Bioreattore ad agitazione meccanica monouso per culture cellulari in modalità fed-batch o di perfusione su scala da laboratorio. Combinate la solidità di un bioreattore ad agitazione meccanica con la flessibilità di un bioreattore monouso, cosa che ne fa la soluzione ideale per lo sviluppo di processi di coltura cellulare su piccola scala.
Vantaggi
  • Permette di sfruttare al massimo le risorse del laboratorio risparmiando su tempi morti tra un esperimento e l’altro.
  • È compatibile con un ampio range di unità di controllo: così, per passare alle soluzioni monouso, non è necessario acquistare ulteriore attrezzatura
  • Funzionalità paragonabili ai bioreattori di vetro convenzionali
Bioreattori monouso per scala pilota, clinica e industriale
Bioreattore Mobius® iFlex da 200 l in modalit&agrave; di perfusione. Quattro macchinari in linea, connessi tra loro da tubi e cavi.
Bioreattori Mobius® iFlex
Preparate oggi il vostro processo alle sfide di domani grazie alla flessibilità di un design modulare
Cominciate a costruire la biofabbrica del futuro con i bioreattori Mobius® iFlex — una famiglia di bioreattori pronti per la perfusione, ad alte prestazioni, di nuova generazione e modulari, la cui concezione assolutamente innovativa consente di operare a densità cellulari ultra-elevate.
I nuovi bioreattori Mobius® iFlex costituiscono una gamma scalabile di bioreattori ad agitazione meccanica dotati di una tecnologia che sfrutta sacche monouso particolarmente resistenti realizzate con il nostro film di nuova generazione Ultimus®. Le applicazioni in perfusione sono facilmente implementabili integrando una torre di perfusione che utilizza gruppi filtro Cellicon® per trattenere nel serbatoio del bioreattore le cellule mentre i terreni esausti vengono eliminati.
Vantaggi
  • Prestazioni elevate con mescolamento e trasferimento di ossigeno potenziati
  • Tutta la flessibilità per operare in batch, fed-batch e
    in modalità di perfusione
  • Scalabilità da 50 l a 2000 l
Risorse sui prodotti
  • Data Sheet: Mobius® Breez Microbioreactor
    The Mobius® Breez Microbioreactor is a 2 mL automated single-use perfusion cell culture platform designed to support gentle, adaptable, and reproducible cell processes. The system is capable of accelerating a range of applications such as cell line development, media screening and optimization, and early process development.
  • Data Sheet: Mobius® iFlex Bioreactor
    The Mobius® iFlex Bioreactor is a scalable family of single-use bioreactors, ranging from 50 L to 2000 L and suitable for process development and commercial manufacturing.
  • Application Note: Scalability from Mobius® 3 L Single-Use Bioreactor
    Properly scaling from Mobius® 3 L Single-Use Bioreactors to Mobius® iFlex Bioreactors for intensified processes is highly dependent on maintaining mixing, oxygenation, nutrient, and process control.
  • Data Sheet: Mobius® CellReady 3 L Bioreactor
    The Mobius® CellReady 3 L bioreactor is a convenient and cost-effective tool for the culture of clinical grade human mesenchymal stem cells (hMSCs). Popular multi-layer flatbed culture expansion techniques are cumbersome, time consuming and do not allow a constant monitoring of cells during the manufacturing process.
  • Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
    We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.
Per saperne di più
*Il Programma System Service Reliance non è disponibile per il bioreattore Mobius® da 3 l.