Vai a
ECSEC
mPAGE® Secondary Electrode Core
Sinonimo/i:
electrode assembly
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
299,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105305
299,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
description
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
packaging
pkg of 1 packs
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
70 °C ambient temp. limit
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
General description
mPAGE® Secondary Electrode Core, for use with mPAGE® Mini Gel Tank (MGT-4) when running up to 4 gels.
The mPAGE® Mini Gel Tank is used to perform high-resolution protein separation on handcast or precast polyacrylamide gels. The gel tank is designed for use with 8 cm x 10 cm mini gels and is compatible with gels cast on the mPAGE® Gel Caster and mPAGE® Precast Gels. The mPAGE® Mini Gel Tank is designed to prevent incorrect assembly and leakage.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
ECPRIMEECCL2MLID1
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank.
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
packaging
pkg of 1 packs
packaging
pkg of 1 packs
packaging
pkg of 2 packs
packaging
pkg of 1 pack
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
AC/DC input
-
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
-
description
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
description
-
description
-
description
-
parameter
70 °C ambient temp. limit
parameter
70 °C ambient temp. limit
parameter
-
parameter
70 °C ambient temp. limit
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introduzione alla PAGE. Informazioni generali sulla SDS-PAGE e sul protocollo di separazione delle proteine in base alle loro dimensioni utilizzando un gel di poliacrilammide.