Vai a
8.55130
Rink Amide AM resin (100-200 mesh)
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Rink Amide AM resin (100-200 mesh), 4-(2′,4′-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxyacetamido-aminomethyl resin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
48,10 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
174,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
517,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.560,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352111
48,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
General description
This support comprises the modified Rink amide linker attached to aminomethylpolystyrene and is an ideal tool for the Fmoc SPPS of peptide amides. Cleavage from this resin can be effected by a single step treatment with 95% TFA, providing peptide amides in high yields and purities.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Application
Applications of Rink Amide AM resin (100-200 mesh)in solid phase organic synthesis include:
  • In the synthesis of quinazolinone derivatives via intramolecular transamidation.
  • In the preparation of 2-aminoquinazoline-based compounds using solid-phase peptide synthesis (SPPS) methodology.
  • For the synthesis of α-aryl ketones via a palladium-catalyzed coupling reaction.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.550048.551208.55003
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Articoli
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
855130010004027269238773
855130000504027269177003
855130025004027269238780
855130002504027269177010
855130000104027269176990
855130100004027269843397
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf