Vai a
8.55004
Rink Amide AM resin (200-400 mesh)
Novabiochem®
Sinonimo/i:
4-(2′,4′-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxyacetamido-norleucylaminomethyl resin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
44,40 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
175,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
517,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.290,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
11.970,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352111
44,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
General description
This support comprises the modified Rink amide linker attached via norleucine to aminomethylpolystyrene, and is an ideal tool for the Fmoc SPPS of peptide amides. Cleavage from this resin can be effected by a single step treatment with 95% TFA, providing peptide amides in high yields and purities.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Application
  • Second generation amphiphilic poly-lysine dendrons inhibit glioblastoma cell proliferation without toxicity for neurons or astrocytes: Uses Rink Amide AM resin with a 0.71mmol/g loading capacity for synthesizing amphiphilic dendritic amides. (Janiszewska et al., 2016).
  • The Role of Phosphoglycans in the Susceptibility of Leishmania mexicana to the Temporin Family of Anti-Microbial Peptides: Describes peptide synthesis on Rink Amide AM resin with a 0.79 mmol/g loading capacity. (Eggimann et al., 2015).
Analysis Note
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.40 - 0.80 mmol/g
TNBS-Test: passes test
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 5.2 ml/g
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in DMF): ≥ 5.1 ml/g
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 200 -400 mesh.
Other Notes
Replaces: 01-64-0038
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.551308.550038.55120
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
855004025004027269228194
855004002504027269109264
855004901004027269689063
855004100004027269216733
855004500004027269695446
855004010004027269182120
855004000104027269109240
855004000504027269109257