Vai a
8.55120
Resina ammidica Rink AM LL (reticolo 100-200)
Novabiochem®
Sinonimo/i:
4-(2Æ,4Æ-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxyacetamido-norleucylaminomethyl resin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
42,70 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
128,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
563,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.300,00 €
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
5.420,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
18.050,00 €
2 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
36.160,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352111
42,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
General description
Questo supporto è composto dal legante ammidico Rink modificato legato all′amminometilpolistirene. Una versione speciale della resina Rink Amide MBHA con bassa sostituzione. Trova impiego con ottimi risultati nella sintesi mediante SPPS Fmoc di ammidi peptidiche lunghe e difficili da ottenere.
Protocolli e articoli tecnici correlati
Protocolli per il caricamento di resine per la sintesi di peptidi
Analysis Note
Colore (a vista): da bianco a giallo a beige
Aspetto della sostanza (a vista): microsfere
Caricamento (determinazione fotometrica del cromoforo Fmoc liberato dal trattamento con DBU/DMF): 0,20 - 0,45 mmol/g
Aumento di volume (in DMF): risultato specifico per lotto
Aumento del volume totale secondo Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 5,2 ml/g
Aumento del volume totale secondo Houben Weyl (in DMF): ≥ 5,2 ml/g
Identità (della sostituzione): conforme al test
La matrice del polimero è copoli (stirene-1% DVB), reticolo 100 - 200
Other Notes
Sostituisce: 01-64-0470
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.551308.550458.55004
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c