Vai a
8.55008
Sieber Amide resin
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Sieber Amide resin, 9-Fmoc-amino-xanthen-3-yloxy-Merrifield resin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
125,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
504,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.000,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.620,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352111
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
A hyper acid-labile resin for the Fmoc SPPS of protected peptide amides via mild 1% TFA cleavage [1,2]. The resin can be readily reductively alkylated to provide a support suited to the synthesis of secondary carboxamides [3].This resin has also been employed to produce protected peptide fragments in which the C-terminal carboxylic acid group is blocked as a hydroxymethylphenoxy-β-alaninamide ester [4] .
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Application
  • Determining the Hydrophobicity Index of Protected Amino Acids and Common Protecting Groups: Discusses the synthesis of peptide sequences using Sieber Amide resin for its acid-labile properties. (Gavva et al., 2023).
  • Smart biomaterials: Surfaces functionalized with proteolytically stable osteoblast-adhesive peptides: Utilizes Sieber Amide resin for surface functionalization techniques in biomaterials. (Zamuner et al., 2017).
  • A 99mTc-tricine-HYNIC-labeled peptide targeting the melanocortin-1 receptor for melanoma imaging: Describes the use of Sieber Amide resin in the synthesis of radiolabeled peptides for diagnostic imaging. (Shamshirian et al., 2016).
Analysis Note
Color (visual): white to light yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.40 - 0.80 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 5.2 ml/g
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in DMF): ≥ 5.2 ml/g
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB) 100 -200 mesh
Other Notes
Replaces: 01-64-0059
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.550185339558.55120
HMBA-AM resin Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.55018
HMBA-AM resin
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
functional group
amine
functional group
alcohol
functional group
amine
functional group
amine
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
Novabiochem®
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
beads
form
beads
form
-
form
beads
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Articoli
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
855008000104027269109448
855008002504027269109462
855008010004027269182380
855008000504027269109455