Vai a
8.55018
HMBA-AM resin
Novabiochem®
Sinonimo/i:
4-Hydroxymethylbenzoic acid AM resin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
78,00 €
58,50 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
317,00 €
237,75 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.250,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
58,50 €
Prezzo di listino78,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
alcohol
storage temp.
2-30°C
General description
This support consists of aminomethyl polystyrene resin functionalized with Sheppard′s base-labile 4-hydroxymethylbenzoic acid linker [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Analysis Note
Color (visual): off white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.70 - 1.20 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB), 200 - 400 mesh.
Other Notes
Replaces: 01-64-0122
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.550208.550218.55008
HMBA-AM resin Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.55018
HMBA-AM resin
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
functional group
alcohol
functional group
amine
functional group
sulfonamide
functional group
amine
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Articoli
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
855018000104027269109929
855018000504027269109936
855018002504027269109943