Vai a
8.21024
di-Phosphorus pentasulfide
for synthesis
Sinonimo/i:
Phosphorus pentasulfide, Diphosphorus pentasulfide, Phosphorus(V) sulfide, Phosphorus(V) sulfide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
45,80 €
1 kg
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
97,00 €
2.5 kg
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
184,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
P2S5
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.27
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
215-242-4
UNSPSC Code:
12352303
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Bp:
515 °C
45,80 €
Spedizione prevista il22 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
142 °C
potency
389 mg/kg LD50, oral (Rat), 3160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
concentration
27.8-28.8%
dilution
(for synthesis)
pH
1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
515 °C
mp
280-284 °C (lit.)
density
2.09 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
900‑1100 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=P(=S)SP(=S)=S
InChI
1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6
InChI key
HWVAJUNEPOKXLF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay P: 27.8 - 28.8 %
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
2321068.210268.22339
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
synthesis grade
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
crystals
form
liquid
autoignition temp.
142 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
pH
1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
1.0 (25 °C, 5 g/L in H2O)
bp
515 °C
bp
514 °C
bp
192 °C/1013 hPa (decomposes)
bp
105.3 °C/1013 hPa
signalword
Danger
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Sol. 1 - Water-react. 1
Classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
821024100004022536471945
821024010004022536471938
821024250004022536471952
821024999904022536471969
Domande
  1. What is the difference between this item and Phosphorus pentasulfide (232106)?
    1 risposta
    1. These products both fall under the chemical abstract service number 1314-80-3 which means chemically they are the same. The only major difference between the two products is that product 821024 has a purity assay range between 27.8-28.8 % while product 232106 has an purity assay range of 98.5-101.5 %. Both products have different testing methods as well which can be viewed via the product specification sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SPEC/MDA/CHEM/8.21024/8210242500
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/754/815/232106-BULK_______SIGALD_____.pdf