Documenti fondamentali
8.21026
Sigma-Aldrich
Phosphoryl bromide
for synthesis
Sinonimo/i:
Phosphoryl bromide, Phosphorus oxide tribromide, Phosphorus oxybromide
Scegli un formato
25 G
168,00 €
100 G
246,00 €
1 KG
990,00 €
168,00 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
168,00 €
100 G
246,00 €
1 KG
990,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Br3OP
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352307
Numero indice EU:
232-177-7
NACRES:
NA.22
168,00 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
crystals
P. ebollizione
192 °C/1013 hPa (decomposes)
Punto di fusione
55 °C
Densità
2.82 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[P](=O)(Br)(Br)Br
InChI
1S/Br3OP/c1-5(2,3)4
UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3