Documenti fondamentali
8.22339
Sigma-Aldrich
Phosphoryl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Phosphoryl chloride, Phosphorus oxide trichloride, Phosphorus oxychloride
Scegli un formato
250 ML
60,90 €
1 L
137,00 €
300 KG
10.850,00 €
60,90 €
Spedizione prevista il30 gennaio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
60,90 €
1 L
137,00 €
300 KG
10.850,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
233-046-7
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥99.0% (argenometric)
P. ebollizione:
105.3 °C/1013 hPa
Tensione di vapore:
36 hPa ( 20 °C)
60,90 €
Spedizione prevista il30 gennaio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
36 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (argenometric)
Stato
liquid
Potenza
36 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.0 (25 °C, 5 g/L in H2O)
P. ebollizione
105.3 °C/1013 hPa
Punto di fusione
1-2 °C
Densità
1.68 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[P](=O)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
Phosphoryl chloride is a strong Lewis acid that can be used as:
  • A phosphorylating agent for the selective phosphorylation of alcohols, amines, and thiols.[1]
  • A dehydrating agent for alcohols, amides, and cyanohydrins.[1][2]
  • A reagent to synthesize Vilsmeier reagent for Vilsmeier-Haack formylation reactions.[1]
  • A chlorinating agent for the chlorination of heterocyclic compounds.[1]
  • A reagent to prepare dihydroisoquinolines and isoquinolines by cyclization of N-β-phenylethyl amides via Bischler-Napieralski reaction.[1]
Risultati analitici
Assay (argentometric)≥ 99.0 %Density (d 20 °C/ 4 °C)1.673 - 1.677Identity (IR)passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Phosphorus Oxychloride
Meier MS, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Synthesis and chemical transformations of mono-and disubstituted cyanamides
Nekrasov DD
Russ. J. Org. Chem., 40(10) (2004)