Vai a
8.04604
Hydrazin hydrate solution
80% solution in water, for synthesis
Sinonimo/i:
Hydrazine hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mL
Spedizione prevista il26 maggio 2026daMerck S.p.A
29,50 €
1 L
Spedizione prevista il26 maggio 2026daMerck S.p.A
84,60 €
10 L
Spedizione prevista il26 maggio 2026daMerck S.p.A
385,00 €
55 kg
Spedizione prevista il26 maggio 2026daMerck S.p.A
1.490,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352402
NACRES:
NA.22
Form:
solution
29,50 €
Spedizione prevista il26 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Hydrazin hydrate (80% solution in water), for synthesis
vapor pressure
13 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solution
autoignition temp.
310 °C
expl. lim.
4.7-99 % (v/v) refers to pure substance()
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
10.6-10.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
117-119 °C/1013 hPa
mp
-60 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
Hydrazin hydrate (80% solution in water) can be used as a reducing agent for the reduction of exfoliated graphene oxide (GO), which is used for the preparation of GO nanocomposites. It is also used as a reagent in the synthesis of 3-amino-2-thiohydantoins by reacting with alkyl isothiocynatocarboxylates.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.04608751855433632
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
-60 °C
mp
-51.7 °C
mp
-
mp
-
bp
117-119 °C/1013 hPa
bp
120.5 °C/1013 hPa
bp
-
bp
65 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
0.779 g/mL at 25 °C
density
0.886 g/mL at 25 °C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F - closed cup - DIN 51758
flash_point_c
91 °C - closed cup - DIN 51758
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7803-57-8
CAS No.
7803-57-8
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. It is 80% of hydrazine hydroxide in water (about 52% of hydrazine in water) or 80% of hydrazine in water. There is no MW on page. I thought that is less than 1 molecule of water to 1 molecule of hydrazine (sth like hydrazine half-hydrate).
    1 risposta
    1. It is the former. Product 8.04604 is approximately 80 percent hydrazine hydrate by weight, which corresponds to 51.2 percent hydrazine by weight. Based on a density of 1.02 g/mL for this solution, which is 51.2 percent hydrazine, and a molecular weight of 32.05 for hydrazine (N2H4), the molarity of this solution is approximately 16 M.