433632
Hydrazine solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
Hydrazine, Nitrogen hydride
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in THF
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.886 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
hydrazine
Stringa SMILE
NN
InChI
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As reducing agent for the reduction of the first row (3d) transition metal complexes in aqueous solution.[2]
- Preparation of nanoscale reduced metal oxides such as VO2(B), Cr2O3.[2]
- As fuel for the direct hydrazine fuel cell (DHFC).[3]
- As reducing agent for the synthesis of metallic monodisperse copper nanoparticles.[4]
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?