Documenti fondamentali
751855
Sigma-Aldrich
Hydrazine solution
1 M in acetonitrile
Sinonimo/i:
Hydrazine, Nitrogen hydride
Scegli un formato
100 ML
399,00 €
399,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
399,00 €
About This Item
Formula condensata:
NH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.05
Beilstein:
878137
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
399,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1 M in acetonitrile
Indice di rifrazione
n20/D 1.348
Densità
0.779 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
hydrazine
Stringa SMILE
NN
InChI
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Hydrazine (N2H4) solution is a common reducing agent and a versatile reagent in organic synthesis. It can reduce a variety of functional groups like ketones, aldehydes, imines, nitro compounds, azides & nitrates to their corresponding amines. It also serves as a source of nitrogen in the synthesis of heterocyclic compounds, such as pyrazoles and pyrazolines.
Applicazioni
Hydrazine solution (in acetonitrile) can be used as a reducing source for the reduction of carbon-carbon multiple bonds in alkenes, alkynes, and α,β-unsaturated esters using metal-organic frameworks (MOFs) as heterogeneous catalysts. It is also used in the synthesis of polysubstituted 2-aminoimidazoles from 2-aminopyrimidines and α-bromocarbonyl compounds.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
vibrant-m
TAN001
Total Acid Number Standard
D P Elder et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 54(5), 900-910 (2010-12-15)
This is the latest of a series of reviews focused on the analysis of genotoxic impurities. This review summarises the analytical approaches reported in the literature relating to hydrazine, hydrazines, hydrazides and hydrazones. It is intended to provide guidance for
M Vogel et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 366(8), 781-791 (2001-03-03)
Hydrazine reagents are a well-known group of derivatizing agents for the determination of aldehydes and ketones in liquid and gaseous samples. Within this article, the most important hydrazine reagents are critically summarized, and their major applications in different fields, including
Min Yuan et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (31)(31), 6078-6088 (2010-05-08)
A combination of unique solvent properties of hydrazine enables the direct dissolution of a range of metal chalcogenides at ambient temperature, rendering this an extraordinarily simple and soft synthetic approach to prepare new metal chalcogenide-based materials. The extended metal chalcogenide
Nilay Hazari
Chemical Society reviews, 39(11), 4044-4056 (2010-06-24)
One of the most challenging problems in small molecule activation is the development of a homogeneous catalyst for converting dinitrogen into ammonia at ambient temperatures and atmospheric pressure. A catalytic cycle based on molybdenum that converts dinitrogen into ammonia has
Yinhu Wang et al.
Biosensors & bioelectronics, 43, 180-185 (2013-01-12)
We report a novel hydrogen peroxide (H2O2) and hydrazine sensor based on low-cost poly(vinylpyrrolidone)-protected silver nanocubes (PVP-AgNCs). The monodisperse silver nanocubes were prepared by adding a trace amount of sodium sulfide in the conventional polyol synthesis for fast reduction of