Vai a
71206
Benzonase® Nuclease HC
Purity > 99%, Effective Viscosity Reduction and Removal of Nucleic Acids from protein solutions
Sinonimo/i:
Endonucleasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 kU
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
674,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Numero CE:
MDL number:
Assay:
>99% (SDS-PAGE)
Biological source:
Serratia marcescens
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
≥250 units/μL
674,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Nucleasi Benzonase® HC, purezza > 99%, Effective Viscosity Reduction and Removal of Nucleic Acids from protein solutions
biological source
Serratia marcescens
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
>99% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
concentration
≥250 units/μL
impurities
<0.25 EU/kU Total endotoxin
application(s)
research use
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
La nucleasi Benzonase® è un'endonucleasi geneticamente modificata prodotta da Serratia marcescens. Degrada tutte le forme di DNA ed RNA (a singolo o doppio filamento, lineare e circolare) mentre è priva di attività proteolitica. È efficace in un′ampia gamma di condizioni e possiede un′attività specifica straordinariamente elevata. L′enzima digerisce completamente gli acidi nucleici a oligonucleotidi 5′-monofosfato lunghi 2-5 basi (al di sotto del limite di ibridazione), condizione ideale per la rimozione degli acidi nucleici dalle proteine ricombinanti, in conformità alle linee guida della FDA per la contaminazione con acidi nucleici. La capacità della Benzonase di idrolizzare rapidamente gli acidi nucleici la rende un enzima eccellente per la riduzione della viscosità, al fine di ridurre il tempo di processamento ed aumentare la resa proteica. Per esempio, l′enzima è compatibile con i reagenti per l′estrazione delle proteine BugBuster e PopCulture e può quindi essere aggiunto a tali reagenti per eliminare la viscosità e rimuovere gli acidi nucleici dagli estratti di E. coli.
L′enzima è costituito da due subunità da 30 kDa ciascuna. Agisce entro un intervallo di pH tra 6 e 10 e a temperature tra 0 e 42 °C e per l′attivazione necessita di di Mg2+ 1-2 mM. L′enzima è attivo anche in presenza di detergenti ionici e non ionici, agenti riducenti, PMSF (1 mM), EDTA (1 mM) e urea (l′attività relativa dipende da condizioni specifiche). L′attività è inibita da cationi monovalenti > 150 mM, fosfato > 100 mM, solfato di ammonio > 100 mM o da cloridrato di guanidina > 100 mM.
La nucleasi Benzonase è disponibile in grado ultrapuro (> 99% con SDS-PAGE) e puro (> 90%) alla concentrazione standard di 25-29 U/µL e in concentrazione elevata (HC) di 250 U/µL. Entrambe le preparazioni sono prive di proteasi rilevabili e hanno un′attività specifica > 1 × 106 U/mg di proteina. Il grado di purezza > 99% viene analizzato per la presenza di endotossine e contiene <0.25 EU/1000 units. The product is suppliedas a 0.2 µm filtered solution in 50% glycerol.Store at -20°C.
Total endotoxin:<0.25 EU/1,000 units.Purity: > 0,25 EU/1.000 unità.
Application
Utilizzato per rimuovere gli acidi nucleici dai campioni di proteine.
Biochem/physiol Actions
Digerisce DNA ed RNA nativi o denaturati con calore.
Other Notes
Un′unità è definita come la quantità di enzima che provoca un ΔA₂₆₀ di 1,0 in 30 minuti, che corrisponde alla digestione completa di 37 µg di DNA.
Legal Information
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Tossicità: normale manipolazione (A)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
7066471205-M70746
assay
>99% (SDS-PAGE)
assay
>99% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
application(s)
research use
application(s)
research use
application(s)
research use
application(s)
research use
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
concentration
≥250 units/μL
concentration
25-29 units/μL
concentration
≥250 units/μL
concentration
25-29 units/μL
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
This page lists nine frequently asked questions and answers about Benzonase® Nuclease.
Cell lysis and nucleic acid removal for Gram-negative and Gram-positive bacteria using the BugBuster Plus Lysonase™ Kit
The combination of BugBuster® and Lysonase™ reagents greatly enhances the release of soluble proteins from Gram-positive bacteria.
Visualizza tutti gli articoli
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
71206-304055977271058