Vai a
70664
Benzonase® Nuclease
Purity > 99%, Effective viscosity reduction and removal of nucleic acids from protein solutions
Sinonimo/i:
Endonucleasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 kU
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
326,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Numero CE:
MDL number:
Assay:
>99% (SDS-PAGE)
Biological source:
Serratia marcescens
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
25-29 units/μL
326,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Nucleasi Benzonase®, purezza > 99%, Effective viscosity reduction and removal of nucleic acids from protein solutions
biological source
Serratia marcescens
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
>99% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
concentration
25-29 units/μL
impurities
<0.25 EU/kU Total endotoxin
application(s)
research use
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Efficace riduzione della viscosità e rimozione degli acidi nucleici dalle soluzioni proteiche
La Benzonase® è un'endonucleasi geneticamente modificata prodotta da Serratia marcescens. Degrada tutti i tipi di DNA e RNA (a singolo o a doppio filamento, lineare e circolare) mentre è priva di attività proteolitica. È efficace in un′ampia gamma di condizioni e possiede un′attività specifica straordinariamente elevata. L′enzima digerisce completamente gli acidi nucleici a oligonucleotidi 5′-monofosfato lunghi 2-5 basi (al di sotto del limite di ibridazione), condizione ideale per la rimozione degli acidi nucleici dalle proteine ricombinanti, in conformità alle linee guida della FDA per la contaminazione con acidi nucleici. La capacità della Benzonase di idrolizzare rapidamente gli acidi nucleici la rende un enzima eccellente per la riduzione della viscosità, il che consente di ridurre i tempi di processamento ed ottenere un aumento di resa proteica. Per esempio, l′enzima è compatibile con i reagenti per l′estrazione delle proteine BugBuster e PopCulture e può quindi essere aggiunto a questi reagenti per eliminare la viscosità e rimuovere gli acidi nucleici dagli estratti di E. coli.
L′enzima è costituito da due subunità da 30 kDa ciascuna. Attivo in un intervallo di pH tra 6 e 10 e a temperature tra 0 e 42 °C, per l′attivazione necessita di di Mg2+ 1-2 mM. L′enzima è attivo anche alla presenza di detergenti ionici e non ionici, di agenti riducenti, PMSF (1 mM), EDTA (1 mM) e urea (l′attività relativa dipende dalle condizioni specifiche). L′attività è inibita da cationi monovalenti >150 mM, fosfato >100 mM, solfato di ammonio >100 mM o da guanidina HCl >100 mM.
La Benzonase è disponibile in grado ultrapuro (>99% in SDS-PAGE) e puro (>90%) alla concentrazione standard di 25-29 U/µL e ad alta concentrazione (HC, 250 U/µL). Entrambe le preparazioni sono prive di proteasi rilevabili e hanno un′attività specifica > 1 × 106 U/mg di proteina. Il grado di purezza >99% viene analizzato in relazione alle endotossine e contiene < 0.25 EU/1000 units. The product is supplied in 50% glycerol. Store at -20&#176;C.
Endotossine totali:< 0.25 EU/1,000 units. Purity: > > 99% in SDS-PAGE.
Application
Utilizzato per rimuovere gli acidi nucleici dai campioni di proteine.
Biochem/physiol Actions
Digerisce DNA ed RNA nativi o denaturati con calore.
Other Notes
Si definisce unità la quantità di enzima che causa un ΔA₂₆₀ di 1,0 in 30 minuti, che corrisponde alla digestione completa di 37 µg di DNA.
Legal Information
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Tossicità: Manipolazione standard (A)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
712067074671205-M
assay
>99% (SDS-PAGE)
assay
>99% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
concentration
25-29 units/μL
concentration
≥250 units/μL
concentration
25-29 units/μL
concentration
≥250 units/μL
application(s)
research use
application(s)
research use
application(s)
research use
application(s)
research use
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2