Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 L | Spedizione prevista il27 maggio 2026daMerck S.p.A | 496,00 € |
2.5 L | Spedizione prevista il27 maggio 2026daMerck S.p.A | 1.240,00 € |
25 L | Spedizione prevista il27 maggio 2026daMerck S.p.A | 9.130,00 € |
190 L | Spedizione prevista il05 gennaio 2032daMerck S.p.A | 52.870,00 € |
Informazioni su questo articolo
496,00 €
Spedizione prevista il27 maggio 2026Dettagli
agency
Ph. Eur.
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
potency
1900-5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
aggregation number
100-155
pH
5.0-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
bp
>200 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 251 °C, cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
HLB
13.5
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Programma M-Clarity
In quanto parte del nostro programma EMPROVE®, le nostre materie prime sono accompagnato dai dossier EMPROVE®, che mettono a vostra disposizione un supporto documentale completo e aggiornato che vi aiuterà a superare gli ostacoli normativi, a gestire i rischi e a migliorare i vostri processi produttivi.
Non solo la nostra offerta completa di prodotti chimici per i processi upstream mette a disposizione dei produttori del comparto biofarmaceutico le materie prima di alta qualità necessarie alla produzione di soluzioni terapeutiche consolidate o innovative, ma li assiste anche nel velocizzare il percorso fino al mercato e a superare gli ostacoli normativi. Abbiamo prodotti in grado di rispondere a qualunque esigenza produttiva, da quelli di grado non-GMP per le applicazioni a basso rischio, fino ai prodotti conformi alle IPEC-PQG GMP per le applicazioni a più alto rischio,
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| agency Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line BioXtra | product line - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
| transition temp flash point 251 °C, pour point ~7 °C, cloud point 65 °C | transition temp cloud point 65 °C, pour point ~7 °C | transition temp cloud point 65 °C, pour point ~7 °C | transition temp cloud point 65 °C, pour point ~7 °C |
| HLB 13.5 | HLB 13.5 | HLB 13.5 | HLB 13.5 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triton™ X-100
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
9036-19-5
9036-19-5
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..