Documenti
X100
Sigma-Aldrich
Triton X-100
laboratory grade
Sinonimo/i:
t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
About This Item
Formula condensata:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Numero CAS:
Beilstein:
2315025
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
laboratory grade
Descrizione
non-ionic
Forma fisica
liquid
PM
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
Numero d'aggregazione
100-155
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
Punto di fusione
6  °C (43 °F)
Temp. transizione
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
Solubilità
water: 0.1 mL/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
HLB
13.5
Stringa SMILE
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Triton X-100 è un emolitico ed è usato per l′estrazione del DNA.
Triton X-100 è un comune tensioattivo ed emulsionante non ionico utilizzato di frequente nelle applicazioni biochimiche per solubilizzare le proteine. È considerato un detergente relativamente delicato, non denaturante, ed è citato in numerosi riferimenti bibliografici come reagente di uso abituale. Viene usato per la lisi cellulare finalizzata all′estrazione di proteine e organuli cellulari. Può inoltre permeabilizzare la membrana delle cellule viventi per la trasfezione.
Applicazioni
Triton-X è stato utilizzato:
  • Nella permeabilizzazione delle cellule per la colorazione di immunofluorescenza
  • Come componente dei tampone di lisi nell′analisi western blot
  • Come componente della soluzione salina con tampone Tris per la preparazione delle sezioni cellulari nella marcatura Immunogold per il microscopio elettronico
Azioni biochim/fisiol
Tensioattivo non ionico di uso comune adoperato per il recupero dei componenti di membrana in condizioni delicate non denaturanti.
Caratteristiche e vantaggi
  • Ideale per applicazioni di ricerca in biologia cellulare e in biochimica
  • Detergente non ionico e non denaturante
  • Agente bagnante ed emulsionante di qualità superiore
  • Tensioattivo altamente versatile
Note legali
Tri-Chek is a trademark of Micro Essential Laboratory, Inc.
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
483.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
251 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Growth and hydration of Triton X-100 micelles in monovalent alkali salts: a light scattering study
Molina-Bolivar JA, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 106(4), 870-877 (2002)
José Francisco Lima-Barbero et al.
Experimental & applied acarology, 78(4), 555-564 (2019-08-02)
Blood-feeding ectoparasites constitute a growing burden for human and animal health, and animal production worldwide. In particular, mites (Acari: Gamasida) of the genera Dermanyssus (Dermanyssidae) and Ornithonyssus (Macronyssidae) infest birds and cause gamasoidosis in humans. The tropical fowl mite, Ornithonyssus
Masoumeh Zangeneh et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109739-109739 (2019-07-28)
The purpose of this study was to investigate the radiation dose enhancement effects of gadolinium-doped zinc oxide nanoparticles (Gd-doped ZnO NPs) under the megavoltage (MV) X-ray irradiation. ZnO NPs have preferred photocatalytic properties under UV light for cancer killing. UV
Knockdown of miR-210 decreases hypoxic glioma stem cells stemness and radioresistance
Yang W, et al.
Experimental Cell Research, 326(1), 22-35 (2003)
alpha -Synuclein Is Degraded by Both Autophagy and the Proteasome
Webb LJ, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 278(27), 25009-25013 (2003)
Articoli
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Protocolli
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.