Vai a
1.01359
Mixed indicator 4.5
pH indicator solution, acc. to Mortimer
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
250 mL
Spedizione prevista il21 maggio 2026daMerck S.p.A
94,20 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NA.21
94,20 €
Spedizione prevista il21 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Mixed indicator 4.5, acc. to Mortimer
Quality Segment
form
liquid
pH
4.8 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 9 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Application test: conforms
pH-value (20 °C): 4.5 - 5.0
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.061301.047641.09175
Mixed indicator 4.5 acc. to Mortimer
Supelco
1.01359
Mixed indicator 4.5
Mixed indicator 5 for ammonia titrations
Supelco
1.06130
Mixed indicator 5
Iodine indicator
Supelco
1.04764
Iodine indicator
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
transition temp
flash point 9 °C
transition temp
flash point 14 °C
transition temp
-
transition temp
flash point 23 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
pH
4.8 (20 °C in H2O)
pH
4.4-5.8 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
5.5-6.0 (20 °C in H2O)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
48.2 °F
flash_point_c
9 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
101359025004022536019741