Documenti fondamentali
1.06130
Supelco
Mixed indicator 5
pH indicator, for ammonia titrations
Scegli un formato
250 ML
72,40 €
1 L
227,00 €
72,40 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
72,40 €
1 L
227,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352401
NACRES:
NB.21
72,40 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Mixed indicator 5, for ammonia titrations
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
425 °C (ethanol)
pH
4.4-5.8 (20 °C in H2O)
Temp. transizione
flash point 14 °C
Densità
0.82 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Application test: conforms
pH-value (20 °C): 5.0 - 5.5
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C