Documenti
1.09175
Supelco
pH-indicator solution pH 4.0 - 10.0
Universal Indicator with colour card pH 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0
Sinonimo/i:
Indicator solutions universal, Universal indicator solution
About This Item
Codice UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.21
product name
pH-indicator solution pH 4.0 - 10.0, Universal Indicator with colour card pH 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
pH
5.5-6.0 (20 °C in H2O)
Temp. transizione
flash point 23 °C
Densità
0.89 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Application test: conforms
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C