Vai a
1.00232
Sodium hydroxide solution
10%, EMPROVE® EXPERT
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Spedizione prevista il21 maggio 2026daMerck S.p.A
42,60 €
25 L
Spedizione prevista il21 maggio 2026daMerck S.p.A
358,00 €
50 L
Spedizione prevista il21 maggio 2026daMerck S.p.A
9.370,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352306
42,60 €
Spedizione prevista il21 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi un campione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Sodium hydroxide solution 10%, EMPROVE® EXPERT
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
9.9-10.1% (acidimetric, NaOH)
form
liquid
pH
13.8 (20 °C in H2O)
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
storage temp.
no temp limit
General description
Every bio-manufacturing process involves buffer preparation, pH adjustment, and cleaning. All our respective GMP (IPEC/EXCiPACT) products are manufactured under Excipient GMP conditions and feature low bioburden levels, backed by our Emprove® Program for exceptional quality and documentation support.
As a result, you can integrate our products directly into your biopharmaceutical production process. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs.
Application
Sodium hydroxide solution is an alkaline liquid used to adjust the pH of process solutions and as a cleaning reagent in bioprocessing facilities to protect equipment and prevent cross-contamination.
Recommended for high-risk applications: All our MQ 500 GMP (IPEC-PQG/ EXCiPACT) solutions for CIP and buffer preparation are manufactured under excipient GMP conditions and feature low endotoxin and bioburden levels.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.002381.002334.80659
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
pH
13.8 (20 °C in H2O)
pH
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
pH
13.5 (20 °C in H2O)
pH
14 (20 °C in H2O)
storage temp.
no temp limit
storage temp.
15-25°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide solution 10%
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
hcodes
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
See how a global-local manufacturing model ensures reliable and consistent supply of high-quality process liquids and buffers for biomanufacturing.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
100232902504027269212766
100232995004027269293376
100232100204027269234362