Documenti
4.80659
SAFC
Sodium hydroxide solution
25% (low iron), EMPROVE® EXPERT
Produzione farmaceutica
About This Item
Codice UNSPSC:
12352305
product name
Soluzione di idrossido di sodio al 25% a basso tenore di ferro, EMPROVE® EXPERT
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
Densità
1.28 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
EMPROVE® EXPERT
Risultati analitici
Saggio (alcalinità totale calcolata come NaOH) 24,8 - 25,2 %
Identità: conforme
Aspetto della soluzione: conforme
Carbonato (come Na₂CO₃) ≤0,6 %
Cloruro (Cl) ≤50 ppm
Solfato (SO₄) ≤30 ppm
Metalli pesanti (come Pb) ≤5 ppm
Al (alluminio) ≤10 ppm
Fe (ferro)≤ 1,0 ppm
Solventi residui (ICH Q3C) esclusi nel corso dei processi di produzione.
Filtrato su filtro da 0,2 µm
Questo prodotto è stato fabbricato a partire da idrossido di sodio in pastiglie Ph Eur, BP, JP, NF e acqua per iniezione (WFI) sec. USP, che è conforme all′acqua altamente purificata (HPW) sec. Ph Eur.
Le specifiche per le impurezze elementali sono state stabilite tenendo in considerazione la linea guida per le impurezze elementali ICH Q3D. E′ improbabile che elementi della Classe 1-3 siano presenti al di sopra del limite previsto dall′opzione 1 dell′ICH Q3D, se non specificato e indicato(*).
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1