1.00233
Sodium hydroxide solution
0.25 M, EMPROVE® EXPERT
Produzione farmaceutica
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Sodium hydroxide solution 0,25 mol/L, EMPROVE® EXPERT
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
liquid
pH
13.5 (20 °C in H2O)
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Risultati analitici
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and waterfor injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials