Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 88,60 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
88,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartijoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C154100
jacket L
100 mm
General description
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| jacket L 100 mm | jacket L 190 mm | jacket L 110 mm | jacket L 190 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C154100 | manufacturer/tradename Synthware C150190 | manufacturer/tradename Synthware C151110 | manufacturer/tradename Synthware C151190 |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS24/40 |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SYNC154100-1EA | 04061832190327 |