Documenti fondamentali
SYNC151110
Synthware West condenser
joint: ST/NS 14/20, jacket L 110 mm
Sinonimo/i:
Synthware C151110, glass West condenser
Scegli un formato
1 EA
64,50 €
64,50 €
Prezzo di listino67,90 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
64,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
64,50 €
Prezzo di listino67,90 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C151110
Lunghezza camicia
110 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)