Documenti fondamentali
SYNC150190
Synthware West condenser
joint: ST/NS 14/20, jacket L 190 mm
Sinonimo/i:
Synthware C150190, glass West condenser
Scegli un formato
1 EA
66,21 €
66,21 €
Prezzo di listino69,70 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
66,21 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
66,21 €
Prezzo di listino69,70 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C150190
Lunghezza camicia
190 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)