Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 418,00 € |
Informazioni su questo articolo
418,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
thimerosal
manufacturer/tradename
USP
mp
234-237 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
InChI key
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- Thimerosal Tincture
- Thimerosal Topical Aerosol®
- Thimerosal Topical Solution
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| mp 234-237 °C (dec.) (lit.) | mp 234-237 °C (dec.) (lit.) | mp 234-237 °C (dec.) (lit.) | mp 234-237 °C (dec.) (lit.) |
| API family thimerosal | API family thimerosal | API family - | API family thimerosal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thimerosal
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
54-64-8
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?