Documenti fondamentali
T5125
Sigma-Aldrich
Thimerosal
97.0-101.0% (on dried substance, titration)
Sinonimo/i:
Acido 2-(etilmercurio-mercapto)benzoico, Acido etilmercurio-tiosalicilico, Mercurio-([o-carbossifenil]tio)etil, Sodio etilmercurio-tiosalicilato
Scegli un formato
10 G
256,00 €
25 G
424,00 €
100 G
1.260,00 €
500 G
4.130,00 €
256,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
256,00 €
25 G
424,00 €
100 G
1.260,00 €
500 G
4.130,00 €
About This Item
Formula condensata:
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.81
Beilstein:
8169555
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51473202
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
256,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97.0-101.0% (on dried substance, titration)
Stato
powder or crystals
Colore
white to faint beige
Punto di fusione
234-237 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
1 g/L at 20 °C
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Azioni biochim/fisiol
Il thimerosal è un reagente ossidante (tiolo) sulfidrilico in grado di inibire un′ampia varietà di proteine ed enzimi sulfidril-dipendenti, quali la metionina sintasi dipendente da PI3-chinasi, i recettori per il trasporto del glutammato e le ATPasi dipendenti da Na++K+.
Caratteristiche e vantaggi
  • Soddisfa le specifiche di test USP/EP
  • Composto chimico di alta qualità, idoneo per un′ampia varietà di applicazioni di ricerca.
Altre note
Nell'ambito del piano globale della società a sostegno della Convenzione di Minamata per l'eliminazione dei composti contenenti mercurio, a partire da gennaio 2021 i clienti dovranno fornire una dichiarazione d′uso finale. Le vendite di thimerosal saranno limitate alle applicazioni consentite, quali l′uso come conservante nella produzione di vaccini o nei prodotti cosmetici per gli occhi, l′impiego nella ricerca in ambito accademico o l′uso esclusivo come materiale di riferimento. In base alle norme internazionali sui biocidi, tra cui rientrano, oltre ad altri, il Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act dell′EPA (USA), la Biocidal Products Regulation dell′Unione Europea, le norme emanate dalla Pest Management Regulatory Agency canadese, il Biocidal Products Regulation turco, il Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) coreano, questo prodotto non è indicato per l′uso come biocida.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Tenere il contenitore ben chiuso in un luogo asciutto e ben ventilato. Tenere in un luogo asciutto.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rune Ehrenreich Kuhre et al.
Cell metabolism, 29(3), 719-726 (2018-11-20)
Studies on isolated pancreatic islets suggest that neuromedin U (NMU), a brain and gastrointestinal peptide, acts as a decretin hormone, inhibiting glucose-stimulated insulin secretion. We investigated whether this effect could be reproduced in vivo and in isolated perfused rat pancreas. Unlike
R Chalghoumi et al.
Poultry science, 87(1), 32-40 (2007-12-15)
The present study was an attempt to raise hen egg yolk Ig (IgY) simultaneously directed against Salmonella Enteritidis (SE) and Salmonella Typhimurium (ST) in the same egg yolk. The immunopotentiating effect of 2 different adjuvants -- Freund's adjuvants (FA) and
Alberto Eugenio Tozzi et al.
Developmental medicine and child neurology, 54(9), 843-848 (2012-05-18)
The aim of this article was to explore the effect of duration of breastfeeding on neurocognitive development. The long-term effect of breastfeeding on neurodevelopment was examined through a battery of neuropsychological tests in 1403 children (693 females, 710 males; mean
Liana Basova et al.
iScience, 23(6), 101230-101230 (2020-06-20)
The lacrimal gland (LG) is an exocrine organ responsible for the secretion of aqueous tear film. Regenerative and stem cell therapies that target LG repair are coming to the fore, although our understanding of LG cell lineage hierarchy is still
José G Dórea et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 33(8), 700-711 (2013-02-13)
Ethylmercury (etHg) is derived from the metabolism of thimerosal (o-carboxyphenyl-thio-ethyl-sodium salt), which is the most widely used form of organic mercury. Because of its application as a vaccine preservative, almost every human and animal (domestic and farmed) that has been