Vai a
1623604
USP
Cloruro di succinilmonocolina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Cloruro di 2-(3-carbossi-1-ossopropossi)-N,N,N-trimetiletanaminio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.220,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.70
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1.220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
succinylcholine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.[N+](CCOC(=O)CCC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-10(2,3)6-7-14-9(13)5-4-8(11)12;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChI key
LDHMZIUMVSRSIK-UHFFFAOYSA-N
General description
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente.Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito di tale Farmacopea.
Application
Succinilmonocolina cloruro standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP.
Inoltre, da utilizzare in base a quanto previsto in monografie compendiali USP quali: “Succinilmonocolina cloruro”.
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Other Notes
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
162350216679051133547
Choline chloride United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1133547
Choline chloride
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
succinylcholine
API family
succinylcholine
API family
tizanidine
API family
choline chloride
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloruro di succinilmonocolina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)