Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 471,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.62
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3563126
471,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
choline chloride
manufacturer/tradename
USP
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
General description
Choline acetyltransferase substrate
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade Halal, Kosher | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| mp 302-305 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 302-305 °C (dec.) (lit.) | mp 302-305 °C (dec.) (lit.) |
| API family choline chloride | API family - | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choline chloride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?