Vai a
1601463
USP
Residual Solvent Class 2 - 1,2-Dimethoxyethane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,2-Dimethoxyethane solution, 1,2-Dimethoxyethane in dimethyl sulfoxide, Ethylene glycol dimethyl ether solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
3 x 1.2 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
383,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.12
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
383,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O(CCOC)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Residual Solvent Class 2 - 1,2-Dimethoxyethane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
160164516015431601420
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87.00 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1601463-3X1.2ML04061837843259