Vai a
1601645
USP
Residual Solvent Class 2 - 2-Methoxyethanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Methoxyethanol solution, 2-Methoxyethanol in dimethyl sulfoxide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
3 x 1.2 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
345,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.09
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
345,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O(CCO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Residual Solvent Class 2 - 2-Methoxyethanol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR154427048288907
2-Methoxyethanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1544
2-Methoxyethanol
2-Methoxyethanol analytical standard
Supelco
88907
2-Methoxyethanol
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
HPLC grade
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
environmental
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87.00 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1601645-3X1.2ML04061838745224