Vai a
1547550
USP
Polyoxyl 100 stearate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol monostearate, PEG-100 stearate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
480,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
480,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
API family
polyoxyl
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CCO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h21H,2-19H2,1H3
InChI key
RFVNOJDQRGSOEL-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
154790315474591547380
USP
USP
1547550
Polyoxyl 100 stearate
USP
USP
1547903
Polyoxyl 40 stearate
USP
USP
1547459
Polyoxyl 75 stearate
USP
USP
1547380
Polyoxyl 8 stearate
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
API family
polyoxyl
API family
polyoxyl
API family
polyoxyl
API family
polyoxyl
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyoxyl 100 stearate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1547550-200MG04061833853580