1547200
USP
Polyoxyl 35 castor oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Castor oil, ethoxylated, PEG 35 castor oil
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
polyoxyl
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
ClCC(OC(=O)N)CCl
InChI
1S/C4H7Cl2NO2/c5-1-3(2-6)9-4(7)8/h3H,1-2H2,(H2,7,8)
JMNCUXPHXKHBPY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
494.6 °F - Not applicable
Punto d’infiammabilità (°C)
257 °C - Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)