Vai a
1411038
USP
Methimazole Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Methyl-2-(methylthio)-1H-imidazole, 1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
3 x 50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.270,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.20
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1.270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
methimazole
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(C)c1[n](ccn1)C
InChI
1S/C5H8N2S/c1-7-4-3-6-5(7)8-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
LKIVEIAXFZBGMO-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1411016PHR3039PHR3038
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
-
format
-
API family
methimazole
API family
methimazole
API family
methimazole
API family
methimazole
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methimazole Related Compound C
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1411038-3X50MG04061833845806