1411016
USP
Methimazole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(Methylamino)acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxy-2-methylaminoethane, 2,2-Dimethoxy-N-methylethylamine
Scegli un formato
1.210,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.210,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
methimazole
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. ebollizione
140 °C (lit.)
Densità
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CNCC(OC)OC
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5-6H,4H2,1-3H3
HUMIEJNVCICTPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)