Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 388,00 € |
Informazioni su questo articolo
388,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
API family
maltol
autoignition temp.
1364 °F
expl. lim.
25 %
manufacturer/tradename
USP
mp
160-164 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
InChI key
XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Ethyl Maltol
- Metoprolol Tartrate and Hydrochlorothiazide Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade analytical standard | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances |
| mp 160-164 °C (lit.) | mp 160-164 °C (lit.) | mp 159-162 °C, 160-164 °C (lit.) | mp 160-164 °C (lit.) |
| API family maltol | API family maltol | API family - | API family - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1375003-4G | 04061833860403 |
| 1375003-500MG | 04061835346127 |