W265608
Maltol
≥99.0%, FCC, FG
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one, Larixinic acid, Maltol
Scegli un formato
48,80 €
Scegli un formato
About This Item
48,80 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥99.0%
Temp. autoaccensione
1364 °F
Limite di esplosione
25 %
Punto di fusione
160-164 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
caramel; jam; fruity; sweet
Stringa SMILE
CC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Maltol prevents the progression of osteoarthritis by targeting PI3K/Akt/NF-κB pathway: In vitro and in vivo studies.: This article details the mechanisms through which maltol mitigates osteoarthritis, focusing on its effects on key signaling pathways which could be beneficial for therapeutic applications (Lu et al., 2021).
- The Liver Protection Effects of Maltol, a Flavoring Agent, on Carbon Tetrachloride-Induced Acute Liver Injury in Mice via Inhibiting Apoptosis and Inflammatory Response.: This study explores maltol′s hepatoprotective properties, demonstrating its potential to inhibit apoptosis and inflammation in models of acute liver injury (Liu et al., 2018).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?