Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 439,00 € |
Informazioni su questo articolo
439,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
maltitol
manufacturer/tradename
USP
mp
149-152 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+/m0/s1
InChI key
VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
General description
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Maltitol Solution
- Hydrogenated Starch Hydrolysate
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| API family maltitol | API family maltitol | API family maltitol | API family - |
| mp 149-152 °C (lit.) | mp 149-152 °C (lit.) | mp 149-152 °C (lit.) | mp 149-152 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maltitol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1374907-200MG | 04061838731838 |