Vai a
1296031
USP
Composto B correlato a glicopirrolato
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Metilpirrolidin-3-il 2-ciclopentil-2-idrossi-2-fenilacetato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.440,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H25NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.40
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1.440,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
glycopyrrolate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1(CC(CC1)OC(=O)C(O)(C3CCCC3)c2ccccc2)C
InChI
1S/C18H25NO3/c1-19-12-11-16(13-19)22-17(20)18(21,15-9-5-6-10-15)14-7-3-2-4-8-14/h2-4,7-8,15-16,21H,5-6,9-13H2,1H3
InChI key
OVGMKPGXRHJNKJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea di emissione. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente.
Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito di tale Farmacopea
Application
Composto B correlato a glicopirrolato standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP. Da utilizzare anche con monografie USP, quali:
  • Glicopirrolato
  • Glicopirrolato compresse
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Other Notes
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR2466PHR2468PHR2465
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
-
format
-
format
-
API family
glycopyrrolate
API family
glycopyrrolate
API family
glycopyrrolate
API family
glycopyrrolate
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1296031-50MG04061835346059