1296042
USP
Composto C correlato al glicopirrolato
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
αAcido α-ciclopentilmandelico, Acido 2-ciclopentil-2-idrossi-2-fenilacetico
Scegli un formato
1.420,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.420,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
glycopyrrolate
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
146-151 °C
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O3/c14-12(15)13(16,11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
WFLUEQCOAQCQLP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Per ulteriori informazioni e supporto, visitare il sito della farmacopea di emissione.
Applicazioni
- Glicopirrolato
- Glicopirrolato compresse
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)