Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 15 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.150,00 € |
Informazioni su questo articolo
1.150,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
eleutheroside
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2OC)C3OCC4C3COC4c5cc(c(c(c5)OC)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)OC)OC
InChI
1S/C34H46O18/c1-43-17-5-13(6-18(44-2)31(17)51-33-27(41)25(39)23(37)21(9-35)49-33)29-15-11-48-30(16(15)12-47-29)14-7-19(45-3)32(20(8-14)46-4)52-34-28(42)26(40)24(38)22(10-36)50-34/h5-8,15-16,21-30,33-42H,9-12H2,1-4H3/t15?,16?,21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,29?,30?,33+,34+/m1/s1
InChI key
FFDULTAFAQRACT-DVWYHDMESA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Eleuthero Root and Rhizome Dry Extract Tablets
- Eleuthero Root and Rhizome Dry Extract
- Eleuthero Root and Rhizome Powder Capsules
- Eleuthero Root and Rhizome
- Eleuthero Root and Rhizome Powder
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade analytical standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) food and beverages |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| API family eleutheroside | API family - | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eleutheroside E
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1234680-15MG | 04061833829561 |