Vai a
08198
Eleutheroside E
analytical standard
Sinonimo/i:
[(1R,3aR,4S,6aS)-Tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl]bis(2,6-dimethoxy-4,1-phenylene) bis-β-D-glucopyranoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
414,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H46O18
Numero CAS:
Peso molecolare:
742.72
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
414,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(cc(OC)c1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]3OC[C@@H]4[C@@H]3CO[C@H]4c5cc(OC)c(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c(OC)c5
InChI
1S/C34H46O18/c1-43-17-5-13(6-18(44-2)31(17)51-33-27(41)25(39)23(37)21(9-35)49-33)29-15-11-48-30(16(15)12-47-29)14-7-19(45-3)32(20(8-14)46-4)52-34-28(42)26(40)24(38)22(10-36)50-34/h5-8,15-16,21-30,33-42H,9-12H2,1-4H3/t15?,16?,21-,22+,23-,24+,25+,26-,27-,28+,29?,30?,33+,34-
InChI key
FFDULTAFAQRACT-RGFZIUCCSA-N
General description
Eleutheroside E is one of the major bioactive saponins of Eleutherococcus senticosus.
Application
Eleutheroside E (ELU E) may be used as a reference standard for the analysis of ELU E in:
  • Rat plasma and tissue by solid-phase extraction (SPE) followed by high-performance liquid chromatography (HPLC) and photodiode array detection (PDA).
  • Acanthopanax senticosus by ionic liquids-ultrasound assisted extraction (ILUAE) followed by HPLC with ultraviolet (UV) detection.[1]
  • Eleutherococcus senticosus Maxim. by rapid resolution liquid chromatography (RRLC) equipped with multi-wavelength UV detector.[2]
  • Acanthopanax giraldii Harms by HPLC with diode array detector (DAD).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SMB007011234680PHL89190
Eleutheroside E analytical standard
Supelco
08198
Eleutheroside E
Sesamolin ≥97%, from Sesamum indicum (sesame)
Sigma-Aldrich
SMB00701
Sesamolin
USP
USP
1234680
Eleutheroside E
Eleutheroside E phyproof® Reference Substance
PHL89190
Eleutheroside E
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
food and beverages
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97%
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eleutheroside E
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)