Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 425,00 € |
Informazioni su questo articolo
425,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
drometrizole
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CC(Cc1cc(C)cc(c1O)-n2nc3ccccc3n2)C[Si](C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C24H39N3O3Si3/c1-18-14-20(15-19(2)17-33(9,29-31(3,4)5)30-32(6,7)8)24(28)23(16-18)27-25-21-12-10-11-13-22(21)26-27/h10-14,16,19,28H,15,17H2,1-9H3
InChI key
HUVYTMDMDZRHBN-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C |
| API family drometrizole | API family - | API family drometrizole | API family drometrizole |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Drometrizole trisiloxane
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1228010-200MG | 04061833844427 |