Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 405,00 € |
Informazioni su questo articolo
405,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
drometrizole
manufacturer/tradename
USP
mp
125.5-129.5 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cc1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C13H11N3O/c1-9-6-7-13(17)12(8-9)16-14-10-4-2-3-5-11(10)15-16/h2-8,17H,1H3
InChI key
MCPKSFINULVDNX-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| grade pharmaceutical primary standard | grade TraceCERT®, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| API family drometrizole | API family - | API family drometrizole | API family bisoctrizole |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?